Drukuj
5-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (5-Chloro-2-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC7116-1G PC7116-5G PC7116-25G
APOSPC7116-1GEA 110 PLN
APOSPC7116-1G APOSPC7116-5G APOSPC7116-25G
5-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
5-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formuła: C₆H₇Cl₂FN₂
Temp. topnienia: 205…208 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094414
Numer CAS: 529512-80-9