Drukuj
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate
PC7114-100G PC7114-25G PC7114-5G
APOSPC7114-100GEA 305 PLN
APOSPC7114-100G APOSPC7114-25G APOSPC7114-5G
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate 99%
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Lewis acid. Powerful silylating reagent .
Formuła: C₇H₁₅F₃O₃SSi
Temp. Wrzenia: 207 °C
Gęstość: 1,169 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000407
Numer CAS: 79271-56-0
Numer WE (dawny EINECS): 279-124-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II