Drukuj
α-Chloro-2,4,5-trifluorotoulene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4,5-Trifluorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2,4,5-trifluorobenzene
PC7113-100G PC7113-25G PC7113-500G
APOSPC7113-100GEA 2180 PLN
APOSPC7113-100G APOSPC7113-25G APOSPC7113-500G
α-Chloro-2,4,5-trifluorotoulene 98%
α-Chloro-2,4,5-trifluorotoulene
Formuła: C₇H₄ClF₃
Gęstość: 1,689 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236319
Numer CAS: 243139-71-1
Jednostka: 3265
ADR: 8,II