Drukuj
Triethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7110-100G PC7110-25G
APOSPC7110-100GEA 1710 PLN
APOSPC7110-100G APOSPC7110-25G
Triethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Triethyloxonium tetrafluoroborate
Powerful alkylating reagent for many reactions.
Formuła: C₆H₁₅BF₄O
MW: 189.99 g/mol
Temp. topnienia: 84…89 °C
Gęstość: 1.328 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00044423
Numer CAS: 368-39-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-705-1
Jednostka: 2925
ADR: 4.1+8 II