Drukuj
(3-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7103-1G PC7103-250MG
APOSPC7103-1GEA 435 PLN
APOSPC7103-1G APOSPC7103-250MG
(3-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(3-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₆ClFO₂S
Temp. topnienia: 39…41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04117456
Numer CAS: 24974-72-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,II