Drukuj
3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7102-1G PC7102-5G
APOSPC7102-1GEA 905 PLN
APOSPC7102-1G APOSPC7102-5G
3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₇H₄Cl₂F₃N
MW: 230.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 82…85 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173852
Numer CAS: 175277-52-8
Jednostka: 3265
ADR: 8 III