Drukuj
Scandium(III) trifluoromethanesulphonate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Scandium(III) trifluoromethanesulphonate, Scandium triflate
PC7096-1G PC7096-5G PC7096-25G
APOSPC7096-1GEA 110 PLN
APOSPC7096-1G APOSPC7096-5G APOSPC7096-25G
Scandium(III) trifluoromethanesulphonate 97%
Scandium(III) trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₃F₉O₉S₃Sc
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192433
Numer CAS: 144026-79-9