Drukuj
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid, 4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid
PC7094-1G PC7094-5G
APOSPC7094-1GEA 363 PLN
APOSPC7094-1G APOSPC7094-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Formuła: C₈H₈BF₃O₃
Temp. topnienia: 191…194 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09027239
Numer CAS: 886536-37-4