Drukuj
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid, 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid
PC7093-1G PC7093-5G
APOSPC7093-1GEA 853 PLN
APOSPC7093-1G APOSPC7093-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Formuła: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219.95 g/mol
Temp. topnienia: 125…128 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09027258
Numer CAS: 957060-90-1