Drukuj
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
PC7092-1G PC7092-5G
APOSPC7092-1GEA 334 PLN
APOSPC7092-1G APOSPC7092-5G
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₃H₁₆BFO₄
MW: 266.0732 g/mol
Temp. topnienia: 289…295 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09027284
Numer CAS: 867256-77-7