Drukuj
1,1,2-Trichloro-3,3,3-trifluoropropene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1,1,2-Trichlorotrifluoropropene, 1,1,2-Trichloro-3,3,3-trifluoro-1-propene
PC7090-25G PC7090-5G
APOSPC7090-25GEA 1620 PLN
APOSPC7090-25G APOSPC7090-5G
1,1,2-Trichloro-3,3,3-trifluoropropene 97%
1,1,2-Trichloro-3,3,3-trifluoropropene
Formuła: C₃Cl₃F₃
MW: 199.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 88 °C
Gęstość: 1.617 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013672
Numer CAS: 431-52-7