Drukuj
7-Bromo-4-fluoroindole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 7-Bromo-4-fluoro-1H-indole
PC7088-1G PC7088-250MG
APOSPC7088-1GEA 1240 PLN
APOSPC7088-1G APOSPC7088-250MG
7-Bromo-4-fluoroindole 98%
7-Bromo-4-fluoroindole
Formuła: C₈H₅BrFN
MW: 214.04 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04037874
Numer CAS: 292636-09-0