Drukuj
2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7082-1G PC7082-5G
APOSPC7082-1GEA 230 PLN
APOSPC7082-1G APOSPC7082-5G
2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene 98%
2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene
Formuła: C₈H₈FNO₃
Temp. topnienia: 35…37 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115630
Numer CAS: 28987-44-2