Drukuj
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-Methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
PC7074-1G PC7074-5G
APOSPC7074-1GEA 110 PLN
APOSPC7074-1G APOSPC7074-5G
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine 98%
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine
Formuła: C₈H₈F₃N
MW: 175.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 105…106 °C/20mmHg
Gęstość: 1.2394 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07369717
Numer CAS: 22864-65-9