Drukuj
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC7059-1G PC7059-25G PC7059-5G
APOSPC7059-1GEA 110 PLN
APOSPC7059-1G APOSPC7059-25G APOSPC7059-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formuła: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207.92 g/mol
Temp. topnienia: 115…119 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07781239
Numer CAS: 313545-34-5