Drukuj
3-Fluoropicolinic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-fluoropyridine-2-carboxylic acid, 3-Fluoro-2-pyridinecarboxylic acid
PC7057-25G PC7057-5G PC7057-1G
APOSPC7057-25GEA 406 PLN
APOSPC7057-25G APOSPC7057-5G APOSPC7057-1G
3-Fluoropicolinic acid
3-Fluoropicolinic acid
Formuła: C₆H₄FNO₂
MW: 141.1 g/mol
Temp. topnienia: 167…169 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04114108
Numer CAS: 152126-31-3