Drukuj
1-Chloro-1,2-dibromo-1-fluoroethane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1,2-Dibromo-1-chloro-1-fluoroethane
PC7056-25G PC7056-5G
APOSPC7056-25GEA 4820 PLN
APOSPC7056-25G APOSPC7056-5G
1-Chloro-1,2-dibromo-1-fluoroethane 97%
1-Chloro-1,2-dibromo-1-fluoroethane
Formuła: C₂H₂Br₂ClF
Temp. Wrzenia: 134…136 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01320780
Numer CAS: 243139-69-7