Drukuj
5-Fluoro-2-formylpyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7042-1G PC7042-5G PC7042-10G
APOSPC7042-1GEA 0 PLN
APOSPC7042-1G APOSPC7042-5G APOSPC7042-10G
5-Fluoro-2-formylpyridine
5-Fluoro-2-formylpyridine
Formuła: C₆H₄FNO
Temp. Wrzenia: 72…74 °C/21mmHg
Temp. topnienia: 31…33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07781242
Numer CAS: 31181-88-1