Drukuj
1,1,1-Trichlorotrifluoroacetone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7039-25G PC7039-5G
APOSPC7039-25GEA 6090 PLN
APOSPC7039-25G APOSPC7039-5G
1,1,1-Trichlorotrifluoroacetone 97%
1,1,1-Trichlorotrifluoroacetone
Formuła: Cl₃CC(O)CF₃
MW: 215.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 86…90 °C
Gęstość: 1.59 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042128
Numer CAS: 758-42-9
Jednostka: 2922
ADR: 8+6.1 III