Drukuj
2-Fluoro-3-formylopirydyna 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoronicotinaldehyde
PC7036-25G PC7036-5G
APOSPC7036-25GEA 824 PLN
APOSPC7036-25G APOSPC7036-5G
2-Fluoro-3-formylopirydyna 95%
2-Fluoro-3-formylopirydyna
Formuła: C₆H₄FNO
Temp. Wrzenia: 50 °C
Gęstość: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095270
Numer CAS: 36404-90-7