Drukuj
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7025-1G PC7025-5G PC7025-25G
APOSPC7025-1GEA 650 PLN
APOSPC7025-1G APOSPC7025-5G APOSPC7025-25G
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylboronic acid 98%
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylboronic acid
Formuła: C₇H₇BF₂O₃
Temp. topnienia: 125…130 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03095116
Numer CAS: 957061-21-1