Drukuj
Kwas 3-fluorofenyloboronowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7016-25G PC7016-5G PC7016-100G
APOSPC7016-25GEA 211 PLN
APOSPC7016-25G APOSPC7016-5G APOSPC7016-100G
Kwas 3-fluorofenyloboronowy 97%
Kwas 3-fluorofenyloboronowy
Formuła: C₆H₆BFO₂
Temp. topnienia: 211…221 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236042
Numer CAS: 768-35-4
Numer WE (dawny EINECS): 476-720-8