Drukuj
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7010-25G PC7010-5G PC7010-100G
APOSPC7010-25GEA 472 PLN
APOSPC7010-25G APOSPC7010-5G APOSPC7010-100G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₈H₄BrF₃O
Temp. Wrzenia: 50…55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973760
Numer CAS: 102684-91-3