Drukuj
3,4,5-Trichloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7009-100G PC7009-25G PC7009-500G
APOSPC7009-100GEA 160 PLN
APOSPC7009-100G APOSPC7009-25G APOSPC7009-500G
3,4,5-Trichloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
3,4,5-Trichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Formuła: C₇H₂Cl₃F₃
Temp. Wrzenia: 200…206 °C
Temp. topnienia: –10 to –8 °C
Gęstość: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00035985
Numer CAS: 50594-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 256-636-6