Drukuj
Perfluorobutane-1-sulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6996-1G PC6996-5G PC6996-25G
APOSPC6996-1GEA 472 PLN
APOSPC6996-1G APOSPC6996-5G APOSPC6996-25G
Perfluorobutane-1-sulphonyl chloride 97%
Perfluorobutane-1-sulphonyl chloride
Formuła: C₄ClF₉O₂S
Temp. Wrzenia: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03412262
Numer CAS: 2991-84-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,II