Drukuj
p-Toluenesulphonyl fluoride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6991-25G PC6991-5G PC6991-100G
APOSPC6991-25GEA 286 PLN
APOSPC6991-25G APOSPC6991-5G APOSPC6991-100G
p-Toluenesulphonyl fluoride 98%
p-Toluenesulphonyl fluoride
Formuła: C₇H₇FO₂S
Temp. Wrzenia: 112 °C/16mmHg
Temp. topnienia: 40…41 °C
Temp. Zapłonu: 105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007421
Numer CAS: 455-16-3
Jednostka: 3261
ADR: 8,II