Drukuj
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC6988-1G PC6988-25G PC6988-5G
APOSPC6988-1GEA 145 PLN
APOSPC6988-1G APOSPC6988-25G APOSPC6988-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formuła: C₇H₅BF₄O₃
MW: 223.9200 g/mol
Temp. topnienia: 90…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09027234
Numer CAS: 881402-22-8