Drukuj
[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine, [6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
PC6985-1G PC6985-5G
APOSPC6985-1GEA 691 PLN
APOSPC6985-1G APOSPC6985-5G
[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95+%
[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
Formuła: C₇H₆F₃NO
Temp. Wrzenia: 100…102 °C/0,75mmHg
Gęstość: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01862648
Numer CAS: 386704-04-7
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III