Drukuj
3-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6975-5G PC6975-25G
APOSPC6975-5GEA 145 PLN
APOSPC6975-5G APOSPC6975-25G
3-Bromo-2-fluorobenzonitrile
3-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₃BrFN
MW: 200.01 g/mol
Temp. topnienia: 37…39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06657980
Numer CAS: 840481-82-5