Drukuj
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6960-1G PC6960-500MG PC6960-5G
APOSPC6960-1GEA 1100 PLN
APOSPC6960-1G APOSPC6960-500MG APOSPC6960-5G
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₂Cl₂F₃N
MW: 215.9880 g/mol
Temp. Wrzenia: 80…82 °C/26mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042244
Numer CAS: 70158-59-7