Drukuj
5-Fluoro-2-hydroxypyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6957-1G PC6957-5G PC6957-10G
APOSPC6957-1GEA 110 PLN
APOSPC6957-1G APOSPC6957-5G APOSPC6957-10G
5-Fluoro-2-hydroxypyridine
5-Fluoro-2-hydroxypyridine
Formuła: C₅H₄FNO
MW: 113.09 g/mol
Temp. topnienia: 152…155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03092918
Numer CAS: 51173-05-8