Drukuj
2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6949-1G PC6949-5G
APOSPC6949-1GEA 110 PLN
APOSPC6949-1G APOSPC6949-5G
2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride 95%
2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride
Formuła: C₇H₃ClFIO
MW: 284.46 g/mol
Temp. Wrzenia: 97…99 °C/5mmHg
Gęstość: 1.956 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094410
Numer CAS: 111771-12-1
Jednostka: 3265
ADR: 8 II