Drukuj
Thallium(I) fluoride 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6942-25G PC6942-100G
APOSPC6942-25GEA 760 PLN
APOSPC6942-25G APOSPC6942-100G
Thallium(I) fluoride 99%
Thallium(I) fluoride
Formuła: FTl
Temp. Wrzenia: 655 °C
Temp. topnienia: 327 °C
Gęstość: 8,23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00049607
Numer CAS: 7789-27-7
Jednostka: 1707
ADR: 6.1,II