Drukuj
Tetramethylammonium tetrafluoroborate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC6938-100G PC6938-25G PC6938-10G PC6938-5G
APOSPC6938-100GEA 0 PLN
APOSPC6938-100G APOSPC6938-25G APOSPC6938-10G APOSPC6938-5G
Tetramethylammonium tetrafluoroborate 97%
Tetramethylammonium tetrafluoroborate
Formuła: C₄H₁₂BF₄N
Temp. topnienia: 417…419 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011745
Numer CAS: 661-36-9