Drukuj
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)methanone
PC6934-1G PC6934-5G PC6934-10G
APOSPC6934-1GEA 116 PLN
APOSPC6934-1G APOSPC6934-5G APOSPC6934-10G
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone
Formuła: C₁₇H₆F₁₂O
MW: 454.22 g/mol
Temp. topnienia: 139…140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042474
Numer CAS: 175136-66-0