Drukuj
2,3,5,6-Tetrafluorotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6930-5G PC6930-1G PC6930-10G
APOSPC6930-5GEA 1160 PLN
APOSPC6930-5G APOSPC6930-1G APOSPC6930-10G
2,3,5,6-Tetrafluorotoluene 98%
2,3,5,6-Tetrafluorotoluene
Formuła: C₇H₄F₄
Temp. Wrzenia: 125…126 °C
Gęstość: 1,347 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 5230-78-4
Numer WE (dawny EINECS): 226-028-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,III