Drukuj
2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6929-1G PC6929-10G
APOSPC6929-1GEA 110 PLN
APOSPC6929-1G APOSPC6929-10G
2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
Formuła: C₆H₅BrFN
MW: 190.01 g/mol
Gęstość: 1.598 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09835355
Numer CAS: 38186-85-5