Drukuj
2,3,5,6-Tetrafluorotiofenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6920-25G PC6920-5G
APOSPC6920-25GEA 0 PLN
APOSPC6920-25G APOSPC6920-5G
2,3,5,6-Tetrafluorotiofenol 98%
2,3,5,6-Tetrafluorotiofenol
Formuła: C₆H₂F₄S
Temp. Wrzenia: 152…153 °C
Gęstość: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004829
Numer CAS: 769-40-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-210-1
Jednostka: 3336
ADR: 3,III