Drukuj
Tetrafluorotetracyanoquinodimethane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3,5,6-Tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane, TCNQF4, 2,2'-(Perfluorocyclohexa-2,5-diene-1,4-diylidene)dimalononitrile
PC6914-100MG PC6914-500MG
APOSPC6914-100MGEA 731 PLN
APOSPC6914-100MG APOSPC6914-500MG
Tetrafluorotetracyanoquinodimethane 97%
Tetrafluorotetracyanoquinodimethane
Organic electronic material.
Formuła: C₁₂F₄N₄
Temp. topnienia: 285…290 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042382
Numer CAS: 29261-33-4
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III