Drukuj
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 2-Methyl-4-fluorophenylboronic acid
PC6913-25G PC6913-5G
APOSPC6913-25GEA 218 PLN
APOSPC6913-25G APOSPC6913-5G
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formuła: C₇H₈BFO₂
MW: 153.95 g/mol
Temp. topnienia: 191…196 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02093072
Numer CAS: 139911-29-8