Drukuj
4-Chloro-3-fluorophenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-3-fluorobenzeneboronic acid, (4-Chloro-3-fluorophenyl)metaboric acid, (4-Chloro-3-fluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-chloro-3-fluorophenyl)borane
PC6912-1G PC6912-25G PC6912-5G
APOSPC6912-1GEA 110 PLN
APOSPC6912-1G APOSPC6912-25G APOSPC6912-5G
4-Chloro-3-fluorophenylboronic acid 98%
4-Chloro-3-fluorophenylboronic acid
Formuła: C₆H₅BClFO₂
Temp. topnienia: 198…204 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01319010
Numer CAS: 137504-86-0