Drukuj
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6911-100G PC6911-25G PC6911-5G
APOSPC6911-100GEA 2960 PLN
APOSPC6911-100G APOSPC6911-25G APOSPC6911-5G
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Formuła: C₇H₆BFO₃
Temp. topnienia: 240 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02093051
Numer CAS: 248270-25-9