Drukuj
Tetrafluoroterephthalonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Perfluoroterephthalonitrile
PC6910-25G PC6910-100G PC6910-5G
APOSPC6910-25GEA 276 PLN
APOSPC6910-25G APOSPC6910-100G APOSPC6910-5G
Tetrafluoroterephthalonitrile 98%
Tetrafluoroterephthalonitrile
Formuła: C₈F₄N₂
Temp. topnienia: 197…199 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001776
Numer CAS: 1835-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 217-397-3
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III