Drukuj
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluoro-3-formylbenzeneboronic acid, (4-Fluoro-3-formylphenyl)boronic acid
PC6909-25G PC6909-5G
APOSPC6909-25GEA 276 PLN
APOSPC6909-25G APOSPC6909-5G
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
Formuła: C₇H₆BFO₃
MW: 167.93 g/mol
Temp. topnienia: 215…220 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02093074
Numer CAS: 374538-01-9