Drukuj
Kwas 2,3,5-trifluorobenzoesowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6903-5G PC6903-10G PC6903-1G
APOSPC6903-5GEA 385 PLN
APOSPC6903-5G APOSPC6903-10G APOSPC6903-1G
Kwas 2,3,5-trifluorobenzoesowy 98%
Kwas 2,3,5-trifluorobenzoesowy
Formuła: C₇H₃F₃O₂
MW: 176.09 g/mol
Temp. topnienia: 108…114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061200
Numer CAS: 654-87-5