Drukuj
Tetrafluorosuccinyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6894-1G PC6894-5G
APOSPC6894-1GEA 830 PLN
APOSPC6894-1G APOSPC6894-5G
Tetrafluorosuccinyl chloride 95%
Tetrafluorosuccinyl chloride
Formuła: C₄Cl₂F₄O₂
Temp. Wrzenia: 85…87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013653
Numer CAS: 356-15-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,III