Drukuj
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxypyrimidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6888-5G PC6888-25G
APOSPC6888-5GEA 348 PLN
APOSPC6888-5G APOSPC6888-25G
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxypyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxypyrimidine
Formuła: C₅H₄ClFN₂O
Temp. topnienia: 37…39 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07440062
Numer CAS: 37554-70-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III