Drukuj
Methyl-3-oxo-3-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3-oxo-3-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)propanoate
PC6886-1G PC6886-5G
APOSPC6886-1GEA 1020 PLN
APOSPC6886-1G APOSPC6886-5G
Methyl-3-oxo-3-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoate 95%
Methyl-3-oxo-3-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoate
Formuła: C₁₀H₈F₃NO₃
Temp. topnienia: 60…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01862654
Numer CAS: 386704-15-0