Drukuj
Boron trifluoride dihydrate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6883-100ML PC6883-500ML
APOSPC6883-100MLEA 472 PLN
APOSPC6883-100ML APOSPC6883-500ML
Boron trifluoride dihydrate 96%
Boron trifluoride dihydrate
Formuła: BF₃·2H₂O
Temp. Wrzenia: 58…60 °C/1,5mmHg
Temp. topnienia: 6 °C
Gęstość: 1,636 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149901
Numer CAS: 13319-75-0
Jednostka: 2851
ADR: 8,II