Drukuj
Tetrafluorosuccinic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2,3,3-Tetrafluorosuccinic acid, Tetrafluoro-1,4-butanedioic acid
PC6880-25G PC6880-5G
APOSPC6880-25GEA 1520 PLN
APOSPC6880-25G APOSPC6880-5G
Tetrafluorosuccinic acid 98%
Tetrafluorosuccinic acid
Formuła: C₄H₂F₄O₄
MW: 190.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 150 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 115…117 °C
Gęstość: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042430
Numer CAS: 377-38-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-820-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 III